Läs mer
Ethyl Diphenylphosphinite, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl Diphenylphosphinite |
| CAS | 719-80-2 |
| Molekylformel | C14H15OP |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H15OP/c1-2-15-16(13-9-5-3-6-10-13)14-11-7-4-8-12-14/h3-12H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCOP(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC-namn | ethoxy(diphenyl)phosphane |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.24 |
| Formel vikt | 230.0861 |