Läs mer
Ethyl docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoate, MedChemExpress
Produktkod. 16465447
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
16465447 50 mg
1 options
Produktkod. 16465447 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW011120
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
MedChemExpress Ethyl cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoate, the ethyl ester of Docosahexaenoate (DHA), is enriched in the ethyl ester fraction by the selective alcoholysis of fatty acid ethyl esters originating from tuna oil with lauryl alcohol.
Ethyl cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoate, the ethyl ester of Docosahexaenoate (DHA), is enriched in the ethyl ester fraction by the selective alcoholysis of fatty acid ethyl esters originating from tuna oil with lauryl alcohol.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoate
CAS 84494-72-4
Färg Colorless
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C24H36O2
Kvantitet 50 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (280.47 mM; Need ultrasonic)
LEDER CC/C=C/C/C=C/C/C=C/C/C=C/C/C=C/C/C=C/CCC(OCC)=O
Molekylvikt (g/mol) 356.55
Formel vikt 356.55
Procent renhet 97.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Liquid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism