Läs mer
Ethyl dodecanoate, 98%
Produktkod. 11493484
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11493484 2500 mL 2500ml
11473484 100 mL 100ml
11483484 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11493484 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11188.0F
Request Bulk or Custom Format
CAS: 106-33-2 | C14H28O2 | 228.38 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-33-2
Molekylformel C14H28O2
Molekylvikt (g/mol) 228.38
MDL-nummer MFCD00015065
InChI-nyckel MMXKVMNBHPAILY-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl laurate, dodecanoic acid, ethyl ester, ethyl laurinate, ethyl dodecylate, lauric acid ethyl ester, lauric acid, ethyl ester, ethyl laurate natural, dodecanoic acid ethyl ester, ethyl n-dodecanote, unii-f389d4md5k
PubChem CID 7800
ChEBI CHEBI:87427
IUPAC-namn etyldodekanoat
LEDER CCCCCCCCCCCC(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl dodecanoate
Smältpunkt -2°C
Densitet 0.862
Kokpunkt 268°C to 270°C
Flampunkt 138°C (280°F)
Odör Fruit-like
Brytningsindex 1.4315
Kvantitet 2500 mL
Beilstein 1769671
Merck Index 14,3818
Formel vikt 228.38
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.