Läs mer
Ethyl (E)-2-cyano-3-ethoxycrotonate, 98%
Produktkod. 11352259
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11352259 5 g 5g
11362259 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11352259 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27244.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 932750-29-3 | C9H13NO3 | 183.207 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 932750-29-3
Molekylformel C9H13NO3
Molekylvikt (g/mol) 183.207
MDL-nummer MFCD01743485
InChI-nyckel YKXFOGAYPIPTKF-BQYQJAHWSA-N
Synonym ethyl 2e-2-cyano-3-ethoxybut-2-enoate, ethyl e-2-cyano-3-ethoxycrotonate, ethyl 2-cyano-3-ethoxybut-2-enoate, 2-butenoic acid, 2-cyano-3-ethoxy-, ethyl ester, ethyl e-2-cyano-3-ethoxybut-2-enoate, e-ethyl 2-cyano-3-ethoxybut-2-enoate, ethyl e-2-cyano-3-ethoxy-2-butenoate, e-2-cyano-3-ethoxycrotonic acid ethyl ester, e-2-cyano-3-ethoxy-2-butenoic acid ethyl ester
PubChem CID 6387109
IUPAC-namn etyl-(E)-2-cyano-3-etoxibut-2-enoat
LEDER CCOC(=C(C#N)C(=O)OCC)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl (E)-2-cyano-3-ethoxycrotonate
Smältpunkt 71°C to 73°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3439
Formel vikt 183.21
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.