Läs mer
Etyl(E)-3-(1-pyrrolidinyl)crotonat, 97 %
Produktkod. 11320054
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11320054 5 g 5g
11330054 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11320054 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00461.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
CAS: 54716-02-8 | C10H17NO2 | 183,251 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 54716-02-8
Molekylformel C10H17NO2
Molekylvikt (g/mol) 183.251
MDL-nummer MFCD00014097
InChI-nyckel MSOQKPXSIHLODG-CMDGGOBGSA-N
Synonym e-ethyl 3-pyrrolidin-1-yl but-2-enoate, ethyl e-3-1-pyrrolidinyl crotonate, 2e-3-1-pyrrolidinyl-2-butenoic acid ethyl ester, ethyl e-3-1-pyrrolidino crotonate, ethyl e-3-pyrrolidin-1-ylbut-2-enoate, e-3-pyrrolidin-1-yl-but-2-enoic acid ethyl ester, 2-butenoic acid, 3-1-pyrrolidinyl-, ethyl ester, e, ethyl 2e-3-pyrrolidin-1-yl but-2-enoate, ethyl 3-1-pyrrolidinyl crotonate
PubChem CID 736203
IUPAC-namn etyl-(E)-3-pyrrolidin-1-ylbut-2-enoat
LEDER CCOC(=O)C=C(C)N1CCCC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl (E)-3-(1-pyrrolidinyl)crotonate
Kokpunkt 125°C to 126°C (0.8 mmHg)
Brytningsindex 1.541
Kvantitet 5 g
Beilstein 1310113
Formel vikt 183.25
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.