Läs mer
Ethyl (E/Z)-3-(2-Carbethoxy-2-cyanoethenyl)amino-1H-pyrazole-4-carboxylate, Mikromol™
Beskrivning
Ethyl (E/Z)-3-(2-Carbethoxy-2-cyanoethenyl)amino-1H-pyrazole-4-carboxylate
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl (E/Z)-3-(2-Carbethoxy-2-cyanoethenyl)amino-1H-pyrazole-4-carboxylate |
| CAS | 321571-07-7 |
| Analyt- eller komponentnamn | Ethyl (E/Z)-3-(2-Carbethoxy-2-cyanoethenyl)amino-1H-pyrazole-4-carboxylate |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C12 H14 N4 O4 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1H-Pyrazole-4-carboxylic acid, 3-[(2-cyano-3-ethoxy-3-oxo-1-propen-1-yl)amino]-, ethyl ester, 1H-Pyrazole-4-carboxylic acid, 3-[(2-cyano-3-ethoxy-3-oxo-1-propenyl)amino]-, ethyl ester (9CI), (E/Z)-3-[(2-Cyano-3-ethoxy-3-oxo-1-propenyl)amino]-1H-Pyrazole-4-carboxylic Acid Ethyl Ester, Allopurinol Related Compound F (USP), Allopurinol Related Compound F |
| LEDER | CCOC(=O)C(=CNc1[nH]ncc1C(=O)OCC)C#N |
| Molekylvikt (g/mol) | 278.27 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Visa mer |