missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Ethyl Ester of Cetirizine Dihydrochloride, Mikromol™

Produktkod. 17964456
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17964456 100 mg
17961586 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17964456 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0380.15

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Ethyl Ester of Cetirizine Dihydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Ethyl Ester of Cetirizine Dihydrochloride
CAS 2732277-01-7
Analyt- eller komponentnamn Ethyl Ester of Cetirizine Dihydrochloride
Frakt skick Ice pack (-20°C)
Molekylformel C23 H29 Cl N2 O3 . 2 Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Ethyl Ester of Cetirizine Dihydrochloride, (RS)-2-[2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetic acid ethyl ester dihydrochloride, Cetirizine Related Compound A as Dihydrochloride
InChI formel InChI=1S/C23H29ClN2O3.2ClH/c1-2-29-22(27)18-28-17-16-25-12-14-26(15-13-25)23(19-6-4-3-5-7-19)20-8-10-21(24)11-9-20;;/h3-11,23H,2,12-18H2,1H3;2*1H
LEDER Cl.Cl.CCOC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
IUPAC-namn ethyl 2-[2-[4-[(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethoxy]acetate;dihydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 489.86
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 488.14 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.