Läs mer
Etyl (etoxymetylen)cyanoacetat, 98 %
Produktkod. 10667963 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10667963 1 kg Glasflaska 1kg
10626882 100 g Glasflaska 100g
10636882 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10667963 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 118480010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-01-2027
CAS: 94-05-3 | C8H11NO3 | 169,18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 94-05-3
Molekylformel C8H11NO3
Molekylvikt (g/mol) 169.18
MDL-nummer MFCD00009136
InChI-nyckel KTMGNAIGXYODKQ-SREVYHEPSA-N
Synonym ethyl ethoxymethylene cyanoacetate, e-ethyl 2-cyano-3-ethoxyacrylate, ethyl 2-cyano-3-ethoxyacrylate, ethyl 3-ethoxy-2-cyanoacrylate, ethyl 2e-2-cyano-3-ethoxyprop-2-enoate, ethyl cyano ethoxymethylene acetate, 2-propenoic acid, 2-cyano-3-ethoxy-, ethyl ester, 2-cyano-3-ethoxy-2-propenoic acid ethyl ester, 2-cyano-3-ethoxyacrylic acid ethyl ester, ethyl 2e-2-cyano-3-ethoxy-2-propenoate
PubChem CID 1715183
LEDER CCO\C=C(\C#N)C(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl (ethoxymethylene)cyanoacetate
Namnnotering 98%
Smältpunkt 48 °C till 52 °C
Färg Vitt till gult
Kokpunkt 190 °C till 191 °C (30,0 mmHg)
Flampunkt 130 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C2H5OCH=C(CN)CO2C2H5
Kvantitet 1 kg
Beilstein 03,47
Fieser 01,38
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: <0,01 g/L (20 °C)
IUPAC-namn etyl-(E)-2-cyano-3-etoxiprop-2-enoat
Formel vikt 169.18
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallin massa eller kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl (ethoxymethylene)cyanoacetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H315-Irriterar huden.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.