Läs mer
Etyletynyleter, 50 viktprocent lösning i hexaner, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10270020 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
Förpackning:
AcroSeal™ Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10270020 100 mL AcroSeal™ Glasflaska 100ml
1 options
Produktkod. 10270020 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 429061000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 927-80-0 | C4H6O | 70.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl ethynyl ether
CAS 927-80-0, 92112-69-1
Färg Orange till brunt
Densitet 0.7180g/mL, 0.718
Kokpunkt 55.0°C to 56.0°C
Flampunkt −28°C
Förpackning AcroSeal™ Glasflaska
Molekylformel C4H6O
Linjär formel C2H5OC≡CH
MDL-nummer MFCD00009247
Kvantitet 100 mL
Synonym ethoxyacetylene, ethoxyethyne, ethyl ethynyl ether, ethyne, ethoxy, ether, ethyl ethynyl, ethoxy-ethyne, ethyne, ethoxy-9ci, 1-ethoxyacetylene, ethoxyacetylene w/w solution in hexanes, ethoxy acetylene
InChI-nyckel WMYNMYVRWWCRPS-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC#C
IUPAC-namn etynoxietan
Molekylvikt (g/mol) 70.09
PubChem CID 61239
Formel vikt 70.09
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.