Läs mer
Ethyl ethynyl ether, 50 wt% solution in hexanes
Produktkod. 10037782 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10037782 1 g Glasflaska 1g
10329120 5 g Glasflaska 5g
10105843 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10037782 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 307390010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 927-80-0 | C4H6O | 70.09 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 927-80-0 , 92112-69-1
Molekylformel C4H6O
Molekylvikt (g/mol) 70.09
MDL-nummer MFCD00009247
InChI-nyckel WMYNMYVRWWCRPS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethoxyacetylene, ethoxyethyne, ethyl ethynyl ether, ethyne, ethoxy, ether, ethyl ethynyl, ethoxy-ethyne, ethyne, ethoxy-9ci, 1-ethoxyacetylene, ethoxyacetylene w/w solution in hexanes, ethoxy acetylene
PubChem CID 61239
IUPAC-namn etynoxietan
LEDER CCOC#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl ethynyl ether
Färg Orange till brunt
Densitet 0.7180g/mL, 0.718
Kokpunkt 55.0°C to 56.0°C
Flampunkt −28°C
Förpackning Glasflaska
Linjär formel C2H5OC≡CH
Kvantitet 1 g
Formel vikt 70.09
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.