Läs mer
Ethyl ferulate, MedChemExpress
Produktkod. 16478966
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16478966 100 mg
1 options
Produktkod. 16478966 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYN0061
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Ethyl ferulate, a naturally lipophilic derivative of ferulic acid originally derived from giant fennel (F. communis), induces heme oxygenase-1 (HO-1) and protects rat neurons against oxidative stress. Ethyl ferulate also protects neurons against amyloid β peptide (1-42)-induced oxidative stress and neurotoxicity.
Ethyl ferulate, a naturally lipophilic derivative of ferulic acid originally derived from giant fennel (F. communis), induces heme oxygenase-1 (HO-1) and protects rat neurons against oxidative stress. Ethyl ferulate also protects neurons against amyloid β peptide (1-42)-induced oxidative stress and neurotoxicity.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl ferulate
CAS 4046-02-0
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C12H14O4
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (449.96 mM)
LEDER O=C(OCC)/C=C/C1=CC=C(O)C(OC)=C1
Molekylvikt (g/mol) 222.24
Formel vikt 222.24
Procent renhet 99.14%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Neuroscience-Neurodegeneration