Läs mer
Etylfluoracetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10665042 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
50g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10665042 50 g Glasflaska 50g
10439310 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10665042 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 172660500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 459-72-3 | Molekylformel: C4H7FO2 | Molekylvikt: 106,1 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Acros Organics . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 459-72-3
Molekylformel C4H7FO2
Molekylvikt (g/mol) 106.1
MDL-nummer MFCD00000450
InChI-nyckel VCYZVXRKYPKDQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl fluoroacetate, ethyl monofluoroacetate, acetic acid, fluoro-, ethyl ester, fluoroacetic acid ethyl ester, unii-aus1l6um7b, ethylester kyseliny fluoroctove, monofluoroacetic acid ethyl ester, aus1l6um7b, ethylester kyseliny fluoroctove czech, acetic acid, 2-fluoro-, ethyl ester
PubChem CID 9988
IUPAC-namn etyl-2-fluoracetat
LEDER CCOC(=O)CF
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl fluoroacetate
Namnnotering 97%
Färg Färglös
Densitet 1.0900g/mL, 1.09
Kokpunkt 119,2 °C (753,0 mmHg)
Flampunkt 30 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel FCH2CO2C2H5
Brytningsindex 1,3745 till 1,3765
Kvantitet 50 g
Beilstein 02, 193
Fieser 05,304
Merck Index 15, 4199
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: bryts ner.
Formel vikt 106.1
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl fluoroacetate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H300-Dödligt vid förtäring.
  • H310-Dödligt vid hudkontakt.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P361-Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.