Läs mer
Ethyl fluoroacetate, 98%
Produktkod. 15417868
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15417868 10 g 10g
15427868 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15417868 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61340.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 459-72-3 | C4H7FO2 | 106.096 g/mol
Etylfluoracetat används vid syntes av 4-deoxi-4-fluoro-muskariner. Det används också som startreagens för syntes av etyl(dietoxifosforyl)fluoracetat. och i utveckling av en ammonolysbaserad mikroinkapslingsprocess.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Etylfluoroacetat används vid syntes av 4-deoxi-4-fluoro-muskariner. Det används också som startreagens för syntes av etyl(dietoxifosforyl)fluoracetat. och i utveckling av en ammonolysbaserad mikroinkapslingsprocess.
Löslighet
Bryts ner i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 459-72-3
Molekylformel C4H7FO2
Molekylvikt (g/mol) 106.096
MDL-nummer MFCD00000450
InChI-nyckel VCYZVXRKYPKDQB-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl fluoroacetate, ethyl monofluoroacetate, acetic acid, fluoro-, ethyl ester, fluoroacetic acid ethyl ester, unii-aus1l6um7b, ethylester kyseliny fluoroctove, monofluoroacetic acid ethyl ester, aus1l6um7b, ethylester kyseliny fluoroctove czech, acetic acid, 2-fluoro-, ethyl ester
PubChem CID 9988
IUPAC-namn etyl-2-fluoracetat
LEDER CCOC(=O)CF
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl fluoroacetate
Färg Färglös till gul
Densitet 1.093 g/mL
Kokpunkt 119°C to 120°C
Linjär formel FCH2CO2CH2CH3
Brytningsindex 1.375
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN2929
Beilstein 1743761
Merck Index 14,4167
Löslighetsinformation Decomposes in water.
Formel vikt 106.1
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.