Läs mer
Etylfluoracetat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl fluoroacetate |
| CAS | 459-72-3 |
| Molekylformel | C4H7FO2 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | Ethyl 2-fluoroacetate, 2-Fluoroacetic acid Ethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7FO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2-3H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)CF |
| IUPAC-namn | Etyl 2-fluoroacetat |
| Molekylvikt (g/mol) | 106.1 |
| Formel vikt | 106.043 |