Läs mer
Ethyl formate, 97%
Produktkod. p-7081227
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
Produktkod. 11408940
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11113.AE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 109-94-4 | C3H6O2 | 74.08 g/mol
Etylformiat används som lösningsmedel för cellulosanitrat, cellulosaacetat, fetter och oljor. Den används också som smak för lemonad och essenser. Det är involverat i gasning av torkad frukt, som ett alternativ till metylbromid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Etylformiat används som lösningsmedel för cellulosanitrat, cellulosaacetat, fetter och oljor. Den används också som smak för lemonad och essenser. Det är involverat i gasning av torkad frukt, som ett alternativ till metylbromid.
Löslighet Blandbar med
vatten, bensen, alkohol, eter, aceton och de flesta organiska lösningsmedel.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med baser och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109-94-4
Molekylformel C3H6O2
Molekylvikt (g/mol) 74.08
MDL-nummer MFCD00003294
InChI-nyckel WBJINCZRORDGAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym areginal, formic acid, ethyl ester, ethyl methanoate, formic acid ethyl ester, aethylformiat, ethyl formic ester, ethylformate, ethylformiaat, formic ether, ethylformiat
PubChem CID 8025
ChEBI CHEBI:52342
IUPAC-namn etylformiat
LEDER CCOC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl formate
Smältpunkt -81°C
Densitet 0.921
pH 4.1
Kokpunkt 52°C to 54°C
Flampunkt −19°C (−2°F)
Analysprocentintervall 97%
Odör Fruit-like
Linjär formel HCO2CH2CH3
Brytningsindex 1.36
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN1190
Beilstein 906769
Känslighet Moisture sensitive
Merck Index 14,3807
Löslighetsinformation Miscible with water,benzene,alcohol,ether,acetone and most organic solvents.
Formel vikt 74.08
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl formate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Ethyl formate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.