Läs mer
Ethyl Formate-d1, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl Formate-D |
| CAS | 35976-76-2 |
| Molekylformel | C3 D H5 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Formic-d acid, ethyl ester (7 CI, 9 CI), Ethyl deuterioformate, Ethyl formate-d, Ethyl formate-d1, Formic-d acid ethyl ester, Formic Acid Ethyl Ester-D (formic-D), Ethyl Formate-D |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H6O2/c1-2-5-3-4/h3H,2H2,1H3/i3D |
| LEDER | [2 H]C(=O)OCC |
| IUPAC-namn | ethyl deuterioformate |
| Molekylvikt (g/mol) | 75.0847 |
| Formel vikt | 75.0431 g/mol |
| Visa mer |