Läs mer
Etylformat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Formic acid ethyl ester |
| CAS | 109-94-4 |
| Molekylformel | C3 H6 O2 |
| Kvantitet | 2 g |
| Synonym | Formic Acid Ethyl Ester, Formic acid, ethyl ester, Areginal, Ethyl formate, Ethyl methanoate, Methanoic acid ethyl ester, NSC 406578, NSC 8828 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4/h3H,2H2,1H3 |
| LEDER | CCOC=O |
| IUPAC-namn | Etylformate |
| Molekylvikt (g/mol) | 74.08 |
| Formel vikt | 74.0368 |