Läs mer
Etylgallat, TRC
Produktkod. 30137600
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137600 100 g
17958024 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30137600 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE918320100G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 831-61-8
Molekylformel C9 H10 O5
Molekylvikt (g/mol) 198.17
Synonym Benzoic acid, 3,4,5-trihydroxy-, ethyl ester, Gallic acid, ethyl ester (6CI,8CI), Phyllemblin (7CI), 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid ethyl ester, Ethyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Ethyl gallate, NSC 402626, Nipa No. 48, Nipagallin A, Progallin A
IUPAC-namn etyl 3,4,5-trihydroxybenzoat
LEDER CCOC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethylgallate
InChI formel InChI=1S/C9H10O5/c1-2-14-9(13)5-3-6(10)8(12)7(11)4-5/h3-4,10-12H,2H2,1H3
Formel vikt 198.0528
Kvantitet 100 g