Läs mer
Ethyl glutaryl chloride, 97%
Produktkod. 15445768
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15445768 25 mL 25ml
15435768 5 mL 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15445768 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H59443.AC
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 5205-39-0 | C7H11ClO3 | 178.612 g/mol
Etylglutarylklorid är en huvudsaklig katjonisk monomer, den kan ge kvartärt ammoniumsalt
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Etylglutarylklorid är en huvudsaklig katjonisk monomer, den
kan ge kvartärt ammoniumsalt
Löslighet
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5205-39-0
Molekylformel C7H11ClO3
Molekylvikt (g/mol) 178.612
MDL-nummer MFCD00013659
InChI-nyckel KKJAQUGGQMCNJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 4-chloroformyl butyrate, ethyl 5-chloro-5-oxovalerate, glutaric acid monoethyl ester chloride, pentanoic acid, 5-chloro-5-oxo-, ethyl ester, ethyl 4-chlorocarbonyl butanoate, pubchem16647, ksc939c3b, gamma-carbethoxybutyryl chloride, glutaric acid monoethylester chloride, 5-chloro-5-oxovaleric acid ethyl ester
PubChem CID 78881
IUPAC-namn etyl-5-klor-5-oxopentanoat
LEDER CCOC(=O)CCCC(=O)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl glutaryl chloride
Färg Färglös
Densitet 1.139 g/mL
Kokpunkt 68°C to 70°C (0.07 mmHg)
Linjär formel ClCO(CH2)3COOC2H5
Brytningsindex 1.443
Kvantitet 25 mL
UN-nummer UN3265
Beilstein 1099817
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 178.61
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.