Läs mer
Ethyl glycolate, 95%
Produktkod. 11354218
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11354218 10 g 10g
11344218 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11354218 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 041475.09
Request Bulk or Custom Format
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 623-50-7 | C4H8O3 | 104.11 g/mol
Etylglykolat, är en viktig byggsten för framställning av jordbrukskemikalier och medicinska föreningar. Det är en viktig råvara och mellanprodukt som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen. Det används också i syntetisk kemi, upptäcktsprocesser och &FoU. Det kan också användas som lösningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 623-50-7
Molekylformel C4H8O3
Molekylvikt (g/mol) 104.11
MDL-nummer MFCD00021970
InChI-nyckel ZANNOFHADGWOLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl glycolate, ethyl hydroxyacetate, acetic acid, hydroxy-, ethyl ester, glycolic acid, ethyl ester, ethyl glycollate, hydroxyacetic acid ethyl ester, glycolic acid ethyl ester, unii-c306e91wfk, acetic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, 2-hydroxyacetic acid ethyl ester
PubChem CID 12184
IUPAC-namn etyl-2-hydroxiacetat
LEDER CCOC(=O)CO
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Ethyl glycolate
Färg Färglös
Densitet 1.10 g/mL
Kokpunkt 158°C to 159°C
Flampunkt 61°C (143°F)
Linjär formel HOCH2CO2C2H5
Brytningsindex 1.419
Kvantitet 10 g
Löslighetsinformation It is very soluble in water,alcohols,acetone,acetates,slightly soluble in ethyl ether,sparingly soluble in hydrocarbon solvents,polymerization occurs above 50 C.
Formel vikt 104.11
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.