Läs mer
Ethyl glycolate, 95%
Produktkod. 11925081 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11925081 500 g Glasflaska 500g
10799901 25 g Glasflaska 25g
10269740 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11925081 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 410085000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 623-50-7 | C4H8O3 | 104.11 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 623-50-7
Molekylformel C4H8O3
Molekylvikt (g/mol) 104.11
MDL-nummer MFCD00021970
InChI-nyckel ZANNOFHADGWOLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl glycolate, ethyl hydroxyacetate, acetic acid, hydroxy-, ethyl ester, glycolic acid, ethyl ester, ethyl glycollate, hydroxyacetic acid ethyl ester, glycolic acid ethyl ester, unii-c306e91wfk, acetic acid, 2-hydroxy-, ethyl ester, 2-hydroxyacetic acid ethyl ester
PubChem CID 12184
IUPAC-namn etyl-2-hydroxiacetat
LEDER CCOC(=O)CO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl glycolate
Färg Färglös
Densitet 1.0800g/mL, 1.08
Kokpunkt 158.0°C to 159.0°C
Flampunkt 62°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HOCH2COOCH2CH3
Brytningsindex 1.4170 to 1.4200
Kvantitet 500 g
Formel vikt 104.11
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl glycolate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.