Läs mer
Ethyl Glycolate, TRC
Produktkod. 30384711
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30384711 5 g
1 options
Produktkod. 30384711 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE9185405G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl Glycolate
CAS 623-50-7
Molekylformel C4H8O3
Kvantitet 5 g
Synonym Ethyl 2-Hydroxyacetate, Ethyl Hydroxyacetate, Glycolic Acid Ethyl Ester, 2-Hydroxyacetic Acid Ethyl Ester, NSC 8835
InChI formel InChI=1S/C4H8O3/c1-2-7-4(6)3-5/h5H,2-3H2,1H3
LEDER CCOC(=O)CO
IUPAC-namn ethyl 2-hydroxyacetate
Molekylvikt (g/mol) 104.1
Formel vikt 104.0473