Läs mer
Ethyl Glycolate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl Glycolate |
| CAS | 623-50-7 |
| Molekylformel | C4H8O3 |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | Ethyl 2-Hydroxyacetate, Ethyl Hydroxyacetate, Glycolic Acid Ethyl Ester, 2-Hydroxyacetic Acid Ethyl Ester, NSC 8835 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O3/c1-2-7-4(6)3-5/h5H,2-3H2,1H3 |
| LEDER | CCOC(=O)CO |
| IUPAC-namn | ethyl 2-hydroxyacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 104.1 |
| Formel vikt | 104.0473 |