Läs mer
Etylglyoxylat, ca 50% lösning. i toluen, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11354076
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11354076 500 g 500g
11344076 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11354076 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19207.36
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 924-44-7 | C4H6O3 | 102.089 g/mol
Etylglyoxylat används i stor utsträckning som en mellanprodukt vid syntes av läkemedel (hög reaktivitet av aldehydfunktion). Det används i syntesen av en biologiskt nedbrytbar polymer, poly(etylglyoxylat). Det är aktivt involverat i Friedel-Crafts alkyleringsreaktioner med tiofener för att ge motsvarande sekundära alkoholer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Etylglyoxylat används i stor utsträckning som en mellanprodukt vid syntes av läkemedel (hög reaktivitet av aldehydfunktion). Det används i syntesen av en biologiskt nedbrytbar polymer, poly(etylglyoxylat). Det är aktivt involverat i Friedel-Crafts alkyleringsreaktioner med tiofener för att ge motsvarande sekundära alkoholer.
Löslighet Oblandbar med
vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 924-44-7
Molekylformel C4H6O3
Molekylvikt (g/mol) 102.089
MDL-nummer MFCD00044009
InChI-nyckel DBPFRRFGLYGEJI-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl glyoxalate, ethyl glyoxylate, ethyl oxoacetate, glyoxylic acid ethyl ester, acetic acid, oxo-, ethyl ester, ethyl glyoxalate solution, unii-ixx9mq1j1i, acetic acid, 2-oxo-, ethyl ester, ixx9mq1j1i, 2-oxoacetic acid, ethyl ester
PubChem CID 70211
ChEBI CHEBI:53275
IUPAC-namn etyl-2-oxoacetat
LEDER CCOC(=O)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl glyoxylate
Densitet 1.003
Kokpunkt 110°C
Flampunkt 7°C (44°F)
Brytningsindex 1.475
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1209486
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Immiscible with water.
Formel vikt 102.09
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) ≈50% soln. in toluene
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl glyoxylate, ca 50% solution in toluene
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  • H361d-Misstänks kunna skada det ofödda barnet.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Toluene, Ethyl glyoxylate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.