Läs mer
Ethyl heptanoate, 98+%
Produktkod. 11437766
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11437766 100 g 100g
11447766 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11437766 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14729.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 106-30-9 | C9H18O2 | 158.24 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106-30-9
Molekylformel C9H18O2
Molekylvikt (g/mol) 158.24
MDL-nummer MFCD00009538
InChI-nyckel TVQGDYNRXLTQAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl enanthate, oenanthic ether, wine oil, ethyl heptylate, grape oil, ethyl heptoate, heptanoic acid, ethyl ester, cognac oil, enanthylic ether, ethyl oenanthate
PubChem CID 7797
ChEBI CHEBI:86618
IUPAC-namn etylheptanoat
LEDER CCCCCCC(=O)OCC
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl heptanoate
Smältpunkt -66°C
Densitet 0.868
Kokpunkt 188°C to 189°C
Flampunkt 66°C (151°F)
Brytningsindex 1.412
Kvantitet 100 g
Beilstein 1752311
Merck Index 14,3835
Formel vikt 158.24
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.