Läs mer
Etylheptanoat (Heptansyra-etylester), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Heptanoic acid ethyl ester |
| CAS | 106-30-9 |
| Molekylformel | C9 H18 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Ethyl heptanoate, Ethyl enanthate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18O2/c1-3-5-6-7-8-9(10)11-4-2/h3-8H2,1-2H3 |
| LEDER | CCCCCCC(=O)OCC |
| IUPAC-namn | Etylheptanoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.24 |
| Formel vikt | 158.1307 |