Läs mer
Etylhexafluoroglutarylklorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11328935
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11328935 1 g 1g
11348935 250 mg 250mg
11338935 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11328935 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14049.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Etylhexafluoroglutarylklorid används som derivatiseringsmedel vid gaskromatografi. Det är ett aktivt reagens som används för kvantisering av amfetamin och metamfetamin i urin genom gaskromatografi/masspektroskopi (GC/MS).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Etylhexafluoroglutarylklorid används som derivatiseringsmedel vid gaskromatografi. Det är ett aktivt reagens som används för kvantisering av amfetamin och metamfetamin i urin genom gaskromatografi/masspektroskopi (GC/MS).
Löslighet Blandbar med
vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel, baser och vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 18381-53-8
Molekylformel C7H5ClF6O3
Molekylvikt (g/mol) 286.55
MDL-nummer MFCD00054671
InChI-nyckel OLRXGDHRDQKNGW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 161251
IUPAC-namn etyl 5-klor-2,2,3,3,4,4-hexafluoro-5-oxopentanoat
LEDER CCOC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(Cl)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl hexafluoroglutaryl chloride
Kokpunkt 158°C to 160°C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1884844
Synonym 4-carbethoxyhexafluorobutyryl chloride, ethyl hexafluoroglutaryl chloride, pentanoic acid, 5-chloro-2,2,3,3,4,4-hexafluoro-5-oxo-, ethyl ester, 4ce-hfba, 4-carbethoxyhexafluorobutyryl, ethyl hexafluoroglutaryl chloride 250mg, 4-ethoxycarbonyl-4,4,3,3,2,2-hexafluorobutyryl chloride, pentanoic acid,5-chloro-2,2,3,3,4,4-hexafluoro-5-oxo-, ethyl ester
Formel vikt 286.56
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.