Läs mer
Etylhexafluoroglutarylklorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Etylhexafluoroglutarylklorid används som derivateringsmedel i gaskromatografi. Det är ett aktivt reagens som används för kvantisering av amfetamin och metamfetamin i urin med hjälp av gaskromatografi/masspektroskopi (GC/MS).
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Etylhexafluoroglutarylklorid används som derivateringsmedel i gaskromatografi. Det är ett aktivt reagens som används för kvantisering av amfetamin och metamfetamin i urin med hjälp av gaskromatografi/masspektroskopi (GC/MS).
Löslighet
Blandbar med vatten.
Anteckningar
Känslig för fukt. Håll behållaren tätt stängd på en torr och välventilerad plats. Oförenlig med starka oxidationsmedel, baser och vatten.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl hexafluoroglutaryl chloride |
| Densitet | 1.47 |
| Kokpunkt | 158 °C till 160 °C |
| Brytningsindex | 1.359 |
| Kvantitet | 5 g |
| UN-nummer | UN3265 |
| Beilstein | 1884844 |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Synonym | 4-carbethoxyhexafluorobutyryl chloride, ethyl hexafluoroglutaryl chloride, pentanoic acid, 5-chloro-2,2,3,3,4,4-hexafluoro-5-oxo-, ethyl ester, 4ce-hfba, 4-carbethoxyhexafluorobutyryl, ethyl hexafluoroglutaryl chloride 250mg, 4-ethoxycarbonyl-4,4,3,3,2,2-hexafluorobutyryl chloride, pentanoic acid,5-chloro-2,2,3,3,4,4-hexafluoro-5-oxo-, ethyl ester |
| Löslighetsinformation | Blandbar med vatten. |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.