Läs mer
Etylhippurat, 96 %
Produktkod. 11466486
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11466486 25 g 25g
11456486 5 g 5g
11476486 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11466486 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24765.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-12-2026
CAS: 1499-53-2 | C11H13NO3 | 207,23 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1499-53-2
Molekylformel C11H13NO3
Molekylvikt (g/mol) 207.23
MDL-nummer MFCD00026890
InChI-nyckel PTXRQIPIELXJFH-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl hippurate, ethyl n-benzoylglycinate, n-benzoylglycine ethyl ester, ethyl 2-phenylformamido acetate, benzoic amide, n-ethoxycarbonyl methyl, ethylhippurate, ethyl benzoylaminoacetate, acmc-1buir, hippuric acid ethyl ester, maybridge1_006087
PubChem CID 226558
IUPAC-namn etyl-2-bensamidoacetat
LEDER CCOC(=O)CNC(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl hippurate
Smältpunkt 58 °C till 60 °C
Kvantitet 25 g
Formel vikt 207.23
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.