Läs mer
Ethyl hydrazinoacetate hydrochloride, 97%
Produktkod. 15406518
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15406518 5 g 5g
15416518 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15406518 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60042.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 6945-92-2 | C4H11ClN2O2 | 154.59 g/mol
Etylhydrazinoacetathydroklorid har använts vid framställningen av tre nya koppar(II)-komplex som kondensationsderivat av 2-pyridinkarboxaldehyd, 2-acetylpyridin och 2-kinolinkarboxaldehyd.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Etylhydrazinoacetathydroklorid har använts vid framställningen
av tre nya koppar(II)-komplex som kondensationsderivat av 2-pyridinkarboxaldehyd, 2-acetylpyridin och 2-kinolinkarboxaldehyd.
Anmärkningar
Förvaras svalt och torrt. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6945-92-2
Molekylformel C4H11ClN2O2
Molekylvikt (g/mol) 154.59
MDL-nummer MFCD00012923
InChI-nyckel HZZRIIPYFPIKHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl hydrazinoacetate hydrochloride, ethyl 2-hydrazinylacetate hydrochloride, ethyl hydrazinoacetate hcl, hydrazino-acetic acid ethyl ester hcl, 2-hydrazinyl acetic acid ethyl ester hydrochloride, ethyl 2-hydrazinylacetate hcl, ethyl 2-hydrazinoacetate hydrochloride, acetic acid, hydrazino-, ethyl ester, monohydrochloride, acetic acid, ethyl ester, monohydrochloride, c4h10n2o2.clh
PubChem CID 11593468
IUPAC-namn etyl-2-hydrazinylacetat;hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].CCOC(=O)CNN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl hydrazinoacetate hydrochloride
Smältpunkt 152°C to 154°C
Linjär formel H2NNHCH2CO2C2H5·HCl
Kvantitet 5 g
Beilstein 3912112
Formel vikt 154.6
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.