Läs mer
Ethyl Hydrazinoacetate Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl Hydrazinoacetate Hydrochloride |
| CAS | 6945-92-2 |
| Molekylformel | C4H10N2O2 • HCl |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10N2O2.ClH/c1-2-8-4(7)3-6-5;/h6H,2-3,5H2,1H3;1H |
| LEDER | Cl.O=C(OCC)CNN |
| IUPAC-namn | ethyl aminoglycinate hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 154.59 |
| Formel vikt | 154.05 |