Learn More
Etylvätemalonat, 90+%
Product Code. 11409910
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet unitSize
11409910 5 g 5g
11419910 25 g 25g
11429910 100 g 100g
11439910 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 11409910 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 044692.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-08-2026
Add to basket
CAS: 1071-46-1 | C5H8O4 | 132,115 g/mol
Etylvätemalonat används som en reaktant för framställning av tetraminsyror genom Dieckmann-ringslutning och organokatalytiska dekarboxylativa Doebner-Knoevenagel-reaktioner. Det är involverat i acyleringsreaktionerna och Knoevenagel-kondensering med aldehyder. Det används också vid framställning av gamma-laktoner från olefiner genom intermolekylär karbolaktonisering i närvaro av Mn(III)acetat som katalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1071-46-1
Molekylformel C5H8O4
Molekylvikt (g/mol) 132.115
MDL-nummer MFCD00020490
InChI-nyckel HGINADPHJQTSKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl hydrogen malonate, monoethyl malonate, monoethyl malonic acid, mono-ethyl malonate, monoethyl hydrogen malonate, malonic acid monoethyl ester, ethoxycarbonyl acetic acid, 2-ethoxycarbonyl acetic acid, 3-ethoxy-3-oxo-propanoic acid, ethylhydrogenmalonate
PubChem CID 70615
ChEBI CHEBI:86907
IUPAC-namn 3-etoxi-3-oxopropansyra
LEDER CCOC(=O)CC(=O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material Ethyl hydrogen malonate
Färg Gult
Densitet 1.119 g/mL
Kokpunkt 106°C (3 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Linjär formel HO2CCH2CO2CH2CH3
Brytningsindex 1.4295
Kvantitet 5 g
Beilstein 1758845
Löslighetsinformation Miscible with water,chloroform and other solvents.
Formel vikt 132.12
Procent renhet ≥90%
Fysisk form Vätska
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.