Läs mer
Etylvätemalonat, 96 %
Produktkod. 11410463
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11410463 10 g 10g
11420463 50 g 50g
11430463 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11410463 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12627.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    555.28 SEK
    498.65 SEK / 10g
    Save 56.63 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1071-46-1 | C5H8O4 | 132,115 g/mol
Etylvätemalonat används som en reaktant för framställning av tetraminsyror genom Dieckmann-ringslutning och organokatalytiska dekarboxylativa Doebner-Knoevenagel-reaktioner. Det är involverat i acyleringsreaktionerna och Knoevenagel-kondensering med aldehyder. Det används också vid framställning av gamma-laktoner från olefiner genom intermolekylär karbolaktonisering i närvaro av Mn(III)acetat som katalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Etylvätemalonat används som reaktant för framställning av tetraminsyror genom Dieckmann-ringförslutning och organokatalytiska dekarboxylerande Doebner-Knoevenagel-reaktioner. Det är involverat i acyleringsreaktionerna och Knoevenagel-kondensering med aldehyder. Det används också vid framställning av gamma-laktoner från olefiner genom intermolekylär karbolaktonisering i närvaro av Mn(III)acetat som katalysator.
Löslighet Blandbar med vatten, kloroform och
andra lösningsmedel.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1071-46-1
Molekylformel C5H8O4
Molekylvikt (g/mol) 132.115
MDL-nummer MFCD00020490
InChI-nyckel HGINADPHJQTSKN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl hydrogen malonate, monoethyl malonate, monoethyl malonic acid, mono-ethyl malonate, monoethyl hydrogen malonate, malonic acid monoethyl ester, ethoxycarbonyl acetic acid, 2-ethoxycarbonyl acetic acid, 3-ethoxy-3-oxo-propanoic acid, ethylhydrogenmalonate
PubChem CID 70615
ChEBI CHEBI:86907
IUPAC-namn 3-etoxi-3-oxopropansyra
LEDER CCOC(=O)CC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl hydrogen malonate
Densitet 1.119
Kokpunkt 106 °C (3 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Linjär formel HO2CCH2CO2CH2CH3
Brytningsindex 1.4295
Kvantitet 10 g
Beilstein 1758845
Löslighetsinformation Blandas med vatten, kloroform och andra lösningsmedel.
Formel vikt 132.12
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.