Läs mer
Etylvätemalonat, 96 %
Beskrivning
Etylvätemalonat används som en reaktant för framställning av tetraminsyror genom Dieckmann-ringslutning och organokatalytiska dekarboxylativa Doebner-Knoevenagel-reaktioner. Det är involverat i acyleringsreaktionerna och Knoevenagel-kondensering med aldehyder. Det används också vid framställning av gamma-laktoner från olefiner genom intermolekylär karbolaktonisering i närvaro av Mn(III)acetat som katalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Etylvätemalonat används som reaktant för framställning av tetraminsyror genom Dieckmann-ringförslutning och organokatalytiska dekarboxylerande Doebner-Knoevenagel-reaktioner. Det är involverat i acyleringsreaktionerna och Knoevenagel-kondensering med aldehyder. Det används också vid framställning av gamma-laktoner från olefiner genom intermolekylär karbolaktonisering i närvaro av Mn(III)acetat som katalysator.
Löslighet Blandbar med vatten, kloroform och
andra lösningsmedel.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl hydrogen malonate |
| Densitet | 1.119 |
| Kokpunkt | 106 °C (3 mmHg) |
| Flampunkt | >110 °C (230 °F) |
| Linjär formel | HO2CCH2CO2CH2CH3 |
| Brytningsindex | 1.4295 |
| Kvantitet | 250 g |
| Beilstein | 1758845 |
| Löslighetsinformation | Blandas med vatten, kloroform och andra lösningsmedel. |
| Formel vikt | 132.12 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.