Läs mer
Etylvätepimelat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11376756
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11376756 25 g 25g
11366756 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11376756 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04025.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 33018-91-6 | C9H16O4 | 188.223 g/mol
Etylvätepimelat är en viktig råvara och intermediär som används inom organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Etylvätepimelat är en viktig råvara och intermediär som används inom organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier
och färgämnen.
Löslighet Ej blandbar eller svår att
blanda med vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33018-91-6
Molekylformel C9H16O4
Molekylvikt (g/mol) 188.223
MDL-nummer MFCD00801202
InChI-nyckel NQYXFXWKKYGBNL-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl hydrogen pimelate, pimelic acid monoethyl ester, heptanedioic acid monoethyl ester, ethyl hydrogen heptane-1,7-dioate, ethyl hydroden pimelate, heptandioic acid monoethyl ester, heptanedioic acid 1-ethyl ester, heptanedioic acid, 1-ethyl ester
PubChem CID 118383
IUPAC-namn 7-etoxi-7-oxoheptansyra
LEDER CCOC(=O)CCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl hydrogen pimelate
Smältpunkt 10°C
Densitet 1.06
Kokpunkt 135°C to 138°C (1 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Linjär formel CH3CH2O2C(CH2)5CO2H
Brytningsindex 1.442
Kvantitet 25 g
Beilstein 1774583
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix with water.
Formel vikt 188.22
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.