Läs mer
Etylvätesebacat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11346806
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11346806 25 g 25g
11336806 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11346806 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04134.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 693-55-0 | C12H22O4 | 230.304 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 693-55-0
Molekylformel C12H22O4
Molekylvikt (g/mol) 230.304
MDL-nummer MFCD00014387
InChI-nyckel DLZCDMPHHUODDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl hydrogen sebacate, monoethyl sebacate, sebacic acid, monoethyl ester, decanedioic acid monoethyl ester, decanedioic acid, 1-ethyl ester, decanedioic acid, monoethyl ester, sebacinsaureathylester, mono-ethyl sebacate, sebacic acid 1-ethyl ester, decanedioic acid 1-ethyl ester
PubChem CID 69660
IUPAC-namn 10-etoxi-10-oxokansyra
LEDER CCOC(=O)CCCCCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl hydrogen sebacate
Smältpunkt 35°C to 38°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 1782569
Formel vikt 230.3
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.