Learn More
Etylvätesuccinat, 95 %
Product Code. 15491268
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
15491268 25 g 25g
15471268 1 g 1g
15481268 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15491268 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H55116.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Add to basket
CAS: 1070-34-4 | C6H10O4 | 146,142 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1070-34-4
Molekylformel C6H10O4
Molekylvikt (g/mol) 146.142
MDL-nummer MFCD00053346
InChI-nyckel LOLKAJARZKDJTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym monoethyl succinate, ethyl hydrogen succinate, mono-ethyl succinate, butanedioic acid, monoethyl ester, butanedioic acid, 1-ethyl ester, succinic acid monoethyl ester, monoethyl butanedioate, bernsteinsaureathylester, succinic acid monoethyl, succinic acid ethyl ester
PubChem CID 70610
IUPAC-namn 4-etoxi-4-oxosmörsyra
LEDER CCOC(=O)CCC(=O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material Ethyl hydrogen succinate
Densitet 1.141
Kokpunkt 248 °C
Flampunkt 113 °C (235 °F)
Linjär formel HOOCCH2CH2CO2CH2CH3
Brytningsindex 1.432
Kvantitet 25 g
Formel vikt 146.14
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.