Läs mer
Ethyl imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-6-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10507303
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Amber Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10507303 1 g Amber Glass Bottle 1g
1 options
Produktkod. 10507303 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC32523DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl imidazo[2, 1-b][1, 3]thiazole-6-carboxylate
CAS 64951-04-8
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Amber Glass Bottle
Molekylformel C8H8N2O2S
MDL-nummer MFCD03419464
Kvantitet 1 g
Synonym ethyl imidazo 2,1-b thiazole-6-carboxylate, ethyl imidazo 2,1-b 1,3 thiazole-6-carboxylate, imidazo 2,1-b thiazole-6-carboxylic acid ethyl ester, ethylimidazo 2,1-b thiazole-6-carboxylate, ethyl imidazo 2,1-b 1,3-thiazoline-6-carboxylate, imidazo 2,1-, a thiazole-6-carboxylicacid, ethyl ester, imidazo 2,1-b thiazole-6-carboxylicacid, ethyl ester
InChI-nyckel PIURXAHSTOGOSU-UHFFFAOYSA-N
LEDER CCOC(=O)C1=CN2C=CSC2=N1
IUPAC-namn ethyl imidazo[2,1-b][1,3]thiazole-6-carboxylate
Molekylvikt (g/mol) 196.224
PubChem CID 7018386
Formel vikt 196.23
Procent renhet 97%