Läs mer
Ethyl imidazole-2-carboxylate, 97%
Produktkod. 11398696
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11398696 1 g 1g
11308706 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11398696 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19405.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 33543-78-1 | C6H8N2O2 | 140.142 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 33543-78-1
Molekylformel C6H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 140.142
MDL-nummer MFCD03426031
InChI-nyckel UHYNYIGCGVDBTC-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl imidazole-2-carboxylate, 1h-imidazole-2-carboxylic acid, ethyl ester, ethyl1h-imidazole-2-carboxylate, 1h-imidazole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 2-imidazolecarboxylate, imidazole-2-carboxylic acid ethyl ester, 2-ethoxycarbonyl-1h-imidazole, ethylimidazole-2-carboxylate, ethoxyformyl imidazole, zlchem 847
PubChem CID 549404
IUPAC-namn etyl-lH-imidazol-2-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=NC=CN1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl imidazole-2-carboxylate
Smältpunkt 176°C to 178°C
Kokpunkt 48°C to 51°C (0.3 mmHg)
Kvantitet 1 g
Beilstein 115685
Formel vikt 140.14
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.