Läs mer
Ethyl Imidazole-2-carboxylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ethyl Imidazole-2-carboxylate |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2O2/c1-2-10-6(9)5-7-3-4-8-5/h3-4H,2H2,1H3,(H,7,8) |
| Formel vikt | 140.06 |