Läs mer
Ethyl imidazole-4-carboxylate, 98%
Produktkod. 15431139
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15431139 1 g 1g
15441139 5 g 5g
15451139 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. View return policy
Product Code. 15431139 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H64095.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
CAS: 23785-21-9 | C6H8N2O2 | 140.14 g/mol
Ett ringsubstituerat-1H-imidazol-4-karboxylsyraderivat, som har visat sig fungera som en ny klass av anti-tuberkulosmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Ett ringsubstituerat-1H-imidazol-4-karboxylsyraderivat, som har visat sig fungera som en ny klass av anti-tuberkulosmedel.
Löslighet
Löslig i dimetylsulfoxid och metanol. Något lösligt i vatten.
Anmärkningar
Kyl. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 23785-21-9
Molekylformel C6H8N2O2
Molekylvikt (g/mol) 140.14
MDL-nummer MFCD02646639,MFCD07363812
InChI-nyckel KLWYPRNPRNPORS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 1h-imidazole-4-carboxylate, ethyl imidazole-4-carboxylate, ethyl 4-imidazolecarboxylate, ethyl 4 5-imidazolecarboxylate, 4-carbethoxyimidazole, 1h-imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester, nic7lr0zon, unii-nic7lr0zon, imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester, 1h-imidazole-4-carboxylic acid, ethyl ester
PubChem CID 99170
IUPAC-namn etyl-lH-imidazol-5-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=CN=CN1
Specifications
Kemiskt namn eller material Ethyl imidazole-4-carboxylate
Smältpunkt 156°C to 160°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 606937
Löslighetsinformation Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol. Slightly soluble in water.
Formel vikt 140.14
Procent renhet 98%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.