Läs mer
Ethyl indole-2-carboxylate, 98+%
Produktkod. 11360224
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11360224 5 g 5g
11370224 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11360224 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00797.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 3770-50-1 | C11H11NO2 | 189.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3770-50-1
Molekylformel C11H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 189.21
MDL-nummer MFCD00005609
InChI-nyckel QQXQAEWRSVZPJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl indole-2-carboxylate, indole-2-carboxylic acid ethyl ester, 2-carbethoxyindole, 1h-indole-2-carboxylic acid, ethyl ester, indole-2-carboxylic acid, ethyl ester, 1h-indole-2-carboxylic acid ethyl ester, ethylindole-2-carboxylate, ethyl 2-indolecarboxylate, 1h-indole-2-carboxylic acid,ethyl ester, 2-carboethoxyindole
PubChem CID 73125
IUPAC-namn etyl-lH-indol-2-karboxylat
LEDER CCOC(=O)C1=CC2=CC=CC=C2N1
Specifica
Kemiskt namn eller material Ethyl indole-2-carboxylate
Smältpunkt 122°C to 125°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 146395
Formel vikt 189.21
Procent renhet ≥98%
compliance-icons
Avvertenza
  • Varning
Categoria di pericolo
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Indicazioni di pericolo
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Consigli di prudenza
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.