Läs mer
Ethyl indole-3-acetate, 98+%
Produktkod. 11485543
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11485543 5 g 5g
11495543 25 g 25g
11405553 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11485543 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13474.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 778-82-5 | C12H13NO2 | 203.241 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 778-82-5
Molekylformel C12H13NO2
Molekylvikt (g/mol) 203.241
MDL-nummer MFCD00005635
InChI-nyckel HUDBDWIQSIGUDI-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 3-indoleacetate, ethyl 2-1h-indol-3-yl acetate, indole-3-acetic acid ethyl ester, ethyl indole-3-acetate, ethyl indol-3-ylacetate, 1h-indole-3-acetic acid, ethyl ester, ethyl 1h-indol-3-ylacetate, indole-3-acetic acid, ethyl ester, ethyl beta-indolylacetate, ethyl3-indoleacetate
PubChem CID 13067
IUPAC-namn etyl-2-(lH-indol-3-yl)acetat
LEDER CCOC(=O)CC1=CNC2=CC=CC=C21
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl indole-3-acetate
Smältpunkt 41°C to 44°C
Kokpunkt 164°C to 166°C (1 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 5 g
Beilstein 171682
Formel vikt 203.24
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.