Läs mer
Etylindol-3-karboxylat, Mikromol™
Produktkod. 30462033
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30462033 4 x 25 mg
30050099 25 mg
30050488 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30462033 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0763.0300254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Etylindol-3-karboxylat, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl indole-3-carboxylate
CAS 776-41-0
Analyt- eller komponentnamn Ethyl indole-3-carboxylate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C11 H11 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Ethyl Indole-3-carboxylate, 1H-Indole-3-carboxylic acid ethyl ester, Indole-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-(Ethoxycarbonyl)indole, Ethyl 1H-indole-3-carboxylate, Ethyl indole-3-carboxylate, NSC 63796
InChI formel InChI=1S/C11H11NO2/c1-2-14-11(13)9-7-12-10-6-4-3-5-8(9)10/h3-7,12H,2H2,1H3
Lösningstyp Snyggt
LEDER CCOC(=O)c1c[nH]c2ccccc12
IUPAC-namn etyl 1H-indol-3-karboxylat
Molekylvikt (g/mol) 189.21
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 189,079 g/mol