Läs mer
Etyljodacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11471207
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11471207 100 g 100g
11451207 5 g 5g
11461207 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11471207 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24177.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Etyljodacetat användes vid syntesen av trans-2,3-disubstituerade indoliner genom att reagera med 1-azido-2-allylbensenderivat via en diastereoselektiv radikalkaskad.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Etyljodacetat användes vid syntesen av trans
-2,3-disubstituerade indoliner genom att reagera med 1-azido-2-allylbensenderivat via en diastereoselektiv radikalkaskad.
Löslighet Olösligt i
vatten.
Noter
Ljuskänslig. Förvara mörkt. Förvaringstemperaturen är 2-8 °C. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 623-48-3
Molekylformel C4H7IO2
Molekylvikt (g/mol) 214.00
MDL-nummer MFCD00001081
InChI-nyckel MFFXVVHUKRKXCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl iodoacetate, acetic acid, iodo-, ethyl ester, ethyl monoiodoacetate, iodoacetic acid, ethyl ester, acetic acid, 2-iodo-, ethyl ester, ethylester kyseliny jodoctove czech, acetic acid, 2-iodo-,ethyl ester, ethylester kyseliny jodoctove, ethyliodoacetate, iodoacetic acid ethyl
PubChem CID 12183
IUPAC-namn etyl-2-jodacetat
LEDER CCOC(=O)CI
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl iodoacetate
Kokpunkt 179°C to 180°C
Flampunkt 76°C (169°F)
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN2927
Beilstein 741934
Formel vikt 214
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.