Läs mer
Ethyl isobutyrate, 98%
Produktkod. 11439823
Change view
Kvantitet:
100 mL
500 mL
2500 mL
Förpackningsstorlek:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11439823 100 mL 100ml
11449823 500 mL 500ml
11459823 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11439823 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12966.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 97-62-1 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
Det används för att göra smakämnen och essenser, som ett smakämne och för att smaksätta djurfoder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden Den används för att göra smakämnen och essenser, som
smakämne och för att smaksätta djurfoder.
Löslighet
Ej blandbar eller svår att blanda i vatten. Lösligt i alkohol.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Skydda från antändningskällor. Håll borta från elektrostatiska laddningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97-62-1
Molekylformel C6H12O2
Molekylvikt (g/mol) 116.16
MDL-nummer MFCD00009165
InChI-nyckel WDAXFOBOLVPGLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl isobutyrate, ethyl isobutanoate, ethylisobutyrate, isobutyric acid ethyl ester, ethyl 2,2-dimethylacetate, propanoic acid, 2-methyl-, ethyl ester, isobutyric acid, ethyl ester, ethyl 2-methylpropionate, propionic acid, 2-methyl-, ethyl ester, ethyl isobutyrate natural
PubChem CID 7342
ChEBI CHEBI:87303
IUPAC-namn etyl-2-metylpropanoat
LEDER CCOC(=O)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl isobutyrate
Smältpunkt -88°C
Densitet 0.869
Kokpunkt 108°C to 110°C
Flampunkt 13°C (55°F)
Odör Pleasant
Brytningsindex 1.387
Kvantitet 100 mL
UN-nummer UN2385
Beilstein 773846
Merck Index 14,3814
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in alcohol.
Formel vikt 116.16
Procent renhet 98%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.