Läs mer
Ethyl isobutyrate, 99%
Produktkod. 15169263 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
2.5 L
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
2.5 L
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15169263 2.5 L Glasflaska 2.5 L
10472261 500 mL Glasflaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15169263 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 310510025
Request Bulk or Custom Format
CAS: 97-62-1 | C6H12O2 | 116.18 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 97-62-1
Molekylformel C6H12O2
Molekylvikt (g/mol) 116.18
MDL-nummer MFCD00009165
InChI-nyckel WDAXFOBOLVPGLV-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl isobutyrate, ethyl isobutanoate, ethylisobutyrate, isobutyric acid ethyl ester, ethyl 2,2-dimethylacetate, propanoic acid, 2-methyl-, ethyl ester, isobutyric acid, ethyl ester, ethyl 2-methylpropionate, propionic acid, 2-methyl-, ethyl ester, ethyl isobutyrate natural
PubChem CID 7342
ChEBI CHEBI:87303
IUPAC-namn etyl-2-metylpropanoat
LEDER CCOC(=O)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl isobutyrate
Namnnotering 99%
Färg Färglös
Densitet 0.8600g/mL, 0.86
Kokpunkt 112.0°C to 113.0°C
Flampunkt 13°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2CHCO2C2H5
Brytningsindex 1.3860 to 1.3880
Kvantitet 2.5 L
Merck Index 15,3869
Löslighetsinformation Solubility in water: not miscible
Formel vikt 116.18
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.