Läs mer
Etylisobutyrylacetat, 94 %
Produktkod. 11332836
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11332836 5 g 5g
11342836 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11332836 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L09016.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7152-15-0 | C8H14O3 | 158,197 g/mol
Etylisobutyrylacetat används i syntesen av piperazinderivat som möjliga atypiska multireceptorantipsykotika, vilket påverkar dopamin- och serotoninreceptoregenskaperna. Används även i syntesen av pyrazinkarboxamid DGAT1 (diacylglycerol acyltransferas 1)-hämmare som används vid behandling av fetma.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Etylisobutyrylacetat används i syntesen av piperazinderivat som möjliga atypiska multireceptorantipsykotika, vilket påverkar dopamin- och serotoninreceptoregenskaperna. Används även i syntesen av pyrazinkarboxamid DGAT1 (diacylglycerol acyltransferas 1)-hämmare som används vid behandling av fetma.
Löslighet Löslig i kloroform
och metanol.
Anteckningar
Förvara svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7152-15-0
Molekylformel C8H14O3
Molekylvikt (g/mol) 158.197
MDL-nummer MFCD00009198
InChI-nyckel XCLDSQRVMMXWMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl isobutyrylacetate, 4-methyl-3-oxo-pentanoic acid ethyl ester, pentanoic acid, 4-methyl-3-oxo-, ethyl ester, ethyl isobutyroylacetate, valeric acid, 4-methyl-3-oxo-, ethyl ester, .gamma.,.gamma.-dimethylacetoacetic acid ethyl ester, beta-keto-gamma-methylvaleric acid ethyl ester, ethyl alpha-isobutyroylacetate, ethylisobutyrylacetate, ethyl iso-butyrylacetate
PubChem CID 81583
IUPAC-namn etyl-4-metyl-3-oxopentanoat
LEDER CCOC(=O)CC(=O)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl isobutyrylacetate
Smältpunkt -9°C
Densitet 0.98
Kokpunkt 172°C to 174°C
Flampunkt 53°C (127°F)
Brytningsindex 1.4265
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3272
Beilstein 636726
Löslighetsinformation Soluble in chloroform and methanol.
Formel vikt 158.2
Procent renhet 94%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.