Läs mer
Etylisobutyrylacetat, 95 %
Produktkod. 10413612 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10413612 10 g Glasflaska 10g
10509043 50 g Glasflaska 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10413612 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 383440100
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 7152-15-0 | C8H14O3 | 158,2 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7152-15-0
Molekylformel C8H14O3
Molekylvikt (g/mol) 158.2
MDL-nummer MFCD00009198
InChI-nyckel XCLDSQRVMMXWMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl isobutyrylacetate, 4-methyl-3-oxo-pentanoic acid ethyl ester, pentanoic acid, 4-methyl-3-oxo-, ethyl ester, ethyl isobutyroylacetate, valeric acid, 4-methyl-3-oxo-, ethyl ester, .gamma.,.gamma.-dimethylacetoacetic acid ethyl ester, beta-keto-gamma-methylvaleric acid ethyl ester, ethyl alpha-isobutyroylacetate, ethylisobutyrylacetate, ethyl iso-butyrylacetate
PubChem CID 81583
IUPAC-namn etyl-4-metyl-3-oxopentanoat
LEDER CCOC(=O)CC(=O)C(C)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl isobutyrylacetate
Smältpunkt -9.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9810g/mL, 0.981
Kokpunkt 173.0°C
Flampunkt 44°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (Mixture of tautomers) (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CH3)2CHCOCH2CO2C2H5
Brytningsindex 1.4255 to 1.4275
Kvantitet 10 g
Formel vikt 158.2
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Ethyl isobutyrylacetate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.