Läs mer
Etylisobutyrylacetat, TRC
Produktkod. 30377833
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30377833 10 g
1 options
Produktkod. 30377833 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE92130010G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Ethyl Isobutyrylacetate
CAS 7152-15-0
Molekylformel C8H14O3
Kvantitet 10 g
Synonym 3-Oxo-4-methylpentanoic Acid Ethyl Ester, 4-Methyl-3-oxo-pentanoic Acid Ethyl Ester, 4-Methyl-3-oxovaleric Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-isobutyrylacetate, Ethyl 3-Isopropyl-3-oxopropanoate, Ethyl 3-oxo-4-methylpentanoate, Ethyl 3-Oxo-4-methylvalerate, Ethyl 4-Methyl-3-oxopentanoate, Ethyl 4-Methyl-3-oxovalerate, Ethyl Isobutyrylacetate, Isobutyrylacetic Acid Ethyl Ester, NSC 62029, gamma,gamma-Dimethylacetoacetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 4-Methyl-3-oxopentanoate
InChI formel InChI=1S/C8H14O3/c1-4-11-8(10)5-7(9)6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
LEDER CCOC(=O)CC(=O)C(C)C
IUPAC-namn etyl 4-metyl-3-oxopentananoat
Molekylvikt (g/mol) 158.19
Formel vikt 158.0943